Documentos
E32800
Sigma-Aldrich
Ethyl indole-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
2-Ethoxycarbonylindole, NSC 10076
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
122-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,2H2,1H3
chave InChI
QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • CRTH2 receptor antagonists
  • Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitors
  • Cannabinoid CB1 receptor antagonists
  • Inhibitors of Human Reticulocyte 15-Lipoxygenase-1
  • N-(benzoylphenyl)-1H-indole-2-carboxamides as potent antihypertriglyceridemic agents
  • A antiproliferative agent against human leukemia K562 cells
  • Inhibitors of p38 MAP kinase
  • Acetolactate synthase inhibitors
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3