Documentos Principais
138096
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
97%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.592,00
R$ 1.592,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.592,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.592,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
166-168 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10ClNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
chave InChI
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate was used in the synthesis of anti-allergic agents[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y Honma et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(2), 125-128 (1984-02-01)
A series of N-tetrazolylpyridinecarboxamides was prepared and evaluated for antiallergic activity by the passive cutaneous anaphylaxis (PCA) assay. From the structure-activity relationships (SAR) of this class of compounds, it was revealed that the N-tetrazolylcarbamoyl group as an acidic functionality is