647098
Phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
(Pinacolboryl)benzene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacol phenylboronate, cyclic tetramethylethylene ester benzeneboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
27-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H17BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
chave InChI
KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- To prepare sulfinamide derivatives by reacting with diethylaminosulfur trifluoride (DAST) and potassium phenyltrifluoroborate.
- As a substrate in the study of Suzuki–Miyaura coupling of various aryl iodides over SiliaCat Pd(0).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup