Documentos Principais
720577
Sigma-Aldrich
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Borono-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BFO4
Número CAS:
Peso molecular:
183.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
112-116 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BFO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
chave InChI
APHPXZJIUTVQNC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)