269638
N-Methyl-4-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, N-Methyl-4-nitrobenzenamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.25 (vs air)
Ensaio
97%
pf
149-151 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
chave InChI
XIFJZJPMHNUGRA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?