Documentos Principais
719501
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole
95%
Sinônimo(s):
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, Tributyl(1-methylimidazol-4-yl)stannane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.755,00
5 G
R$ 6.809,00
R$ 1.755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.755,00
5 G
R$ 6.809,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32N2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
371.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509
densidade
1.128 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
WCEWCRAPSCLFOV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole is an organotin reagent that is commonly used as a coupling partner in Pd-catalyzed cross-coupling reactions, such as Stille and Negishi reactions to introduce the butyl group into various organic substrates.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)