SYNA282250
Synthware™ anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A282250, rotary evaporator bump trap, bump trap
About This Item
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A282250
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.