713031
1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
97%
Sinônimo(s):
EMIMI
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.HI/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?