713066
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
99%
Sinônimo(s):
BMIMI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
99%
forma
liquid
Impurezas
≤0.5% water
traços de ânion
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XREPTGNZZKNFQZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
433.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
223 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter