713058
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
HMIMI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.HI/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3