Documentos Principais
709077
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-13C3-1,2-dioleate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(±)-1,2-Diolein-13C3 (glycerol-13C3), 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol-13C3, 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C36H72O5
Peso molecular:
623.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
liquid
peso molecular
623.93 by atom % calculation
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
chave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)