Documentos
572535
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-distearate-3-octanoate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
1,2-Distearoyl-3-octanoyl-1-13C-rac-glycerol, Glyceryl 1,2-dioctadecanoate-3-octanoate-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC46H90O6
Peso molecular:
752.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
chave InChI
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3