Documentos Principais
707767
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
UTP-15N2 disodium salt solution
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 632,00
10 MG
R$ 3.124,00
25 MG
R$ 6.811,00
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 632,00
10 MG
R$ 3.124,00
25 MG
R$ 6.811,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1315N2Na2O15P3
Peso molecular:
530.09
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solution
concentração
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)