Documentos
200921
Sigma-Aldrich
Silver(II) fluoride
≥98%
Sinônimo(s):
Silver difluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgF2
Número CAS:
Peso molecular:
145.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
690 °C (lit.)
densidade
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Silver (II) fluoride may be used for selective fluorination of carbon-hydrogen bond in pyridines and diazines.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Selective CH fluorination of pyridines and diazines inspired by a classic amination reaction.
Fier PS & Hartwig JF.
Science, 342.6161, 956-960 (2013)
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.