This physical form of this material is lot-specific and may be powder, crystals, or chunks. This information is reported in the product Certificate of Analysis. A brief review of recent lots indicate this product is most often in powder form. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/202746#product-documentation#product-documentation
202746
Barium fluoride
99.99% trace metals basis
Selecione um tamanho
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
2260 °C (lit.)
densidade
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What form BaF2 has here is it a powder or granulate?
1 answer-