Documentos Principais
703486
Sigma-Aldrich
sec-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.2 M in THF
Sinônimo(s):
2-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex, Turbo Grignard
About This Item
Fórmula linear:
C4H9MgCl · LiCl
Peso molecular:
159.27
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.2 M in THF
14 % (w/w)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
chave InChI
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Reagent for Selective Metalations
Used as:
  • Functionalization of cyclopentene derivatives
Informações legais
Product of Albemarle US Inc
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.5 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.