Documentos Principais
224383
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
Chloro 1-methylethyl magnesium, Chloroisopropylmagnesium, Isopropylmagnesium chloride, iPrMgCl
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHMgCl
Número CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
4124221
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.834 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation of amides mediated by isopropylmagnesium chloride under continuous flow conditions.
Mu?oz JM, et al.
Green Chemistry, 14(5), 1335-1341 (2012)
Synthesis of Poly (3-hexylthiophene) with a Narrower Polydispersity.
Miyakoshi R, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 25(19), 1663-1666 (2004)
The first example of ?-chloromagnesio ?-lactones: their generation from ?-tolylsulfinyl ?-lactones with isopropylmagnesium chloride, stability, and reaction with electrophiles.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(49), 8771-8775 (2006)
Well-controlled synthesis of block copolythiophenes.
Ohshimizu K and Ueda M.
Macromolecules, 41(14), 5289-5294 (2008)