701920
2-((Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-diethylaminomethyl)pyridine
Sinônimo(s):
PNN
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.519
densidade
0.936 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3
chave InChI
MTBWGMDPQBSPGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
67.8 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)