43162
2-(Diphenylphosphino)ethylamine
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2-Aminoethyl)diphenylphosphine, 1-Amino-2-(diphenylphosphino)ethane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
NCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,15H2
chave InChI
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter