252964
Diphenylphosphine
98%
Sinônimo(s):
HPPh2, Ph2PH
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2 mmHg ( 110 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.625 (lit.)
pb
280 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1(PC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H11P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
chave InChI
GPAYUJZHTULNBE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup