Documentos Principais
700754
Sigma-Aldrich
(R)-SDP
Sinônimo(s):
(R)-(+)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (R)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.861,00
R$ 1.861,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.861,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H34P2
Número CAS:
Peso molecular:
588.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.861,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
198-203 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
chave InChI
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)