700851
(S)-Xyl-SDP
Sinônimo(s):
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]22/D −62.0°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
>300 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8)c56)c34
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
chave InChI
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)