Documentos Principais
73469
Sigma-Aldrich
(SP,S′P)-1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Sinônimo(s):
(1R,1′R)- 1,1′-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′-bis[(R)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M004-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H74FeN2O4P2
Número CAS:
Peso molecular:
1053.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
grupo funcional
amine
phenyl
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
chave InChI
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
Descrição geral
Mandyphos SL-M004-1 is a chiral ferrocenyl based diphosphine ligand belonging to the Mandyphos family.[1]
Aplicação
It may be used as a chiral ligand in the rhodium complex-catalyzed hydrogenation reaction, a key step during the synthesis of argatroban.[2]
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
sold in collaboration with Solvias AG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Diastereoselective synthesis of an argatroban intermediate, ethyl (2R, 4R)-4-methylpipecolate, by means of a Mandyphos/rhodium complex-catalyzed hydrogenation.
Ferraboschi P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(16), 1626-1631 (2011)
Modular chiral ligands: the profiling of the Mandyphos and Taniaphos ligand families.
Spindler F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(14), 2299-2306 (2004)