Documentos
692158
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(DM-BINAP)
Sinônimo(s):
Diacetato[(R)-2,2′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphtyl]ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H54O4P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
954.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C52H48P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;2*1-2(3)4;/h9-32H,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
chave InChI
IFUMNSKQNPECEY-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago