Documentos
692239
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(T-BINAP)
Sinônimo(s):
Diacetato[(R)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H46O4P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
897.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;2*1-2(3)4;/h5-32H,1-4H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
chave InChI
HXHQOYKBZFDKSM-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago