Documentos Principais
692492
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-cymene)(BINAP)]Cl
Sinônimo(s):
Chloro[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.063,00
R$ 1.063,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.063,00
About This Item
Fórmula linear:
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
Número CAS:
Peso molecular:
928.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.063,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
(R)-BINAP
Sigma-Aldrich
693065
(R)-BINAP
(S)-BINAP
Sigma-Aldrich
693057
(S)-BINAP
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago