Documentos Principais
692220
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(BINAP)
Sinônimo(s):
Diacetato[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′−binaphthyl]ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H38O4P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
841.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-32H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
chave InChI
NMLZYEWNUCRSRJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
(R)-Ru(OAc)2(BINAP) may be used as a catalyst for the asymmetric hydrogenation of 1,1′-disubstituted olefins, such as 1-methyleneindan and 1-methylenetetralins.[1] It can also catalyze the hydrogenation of 2-(trifluoromethyl)acrylic acid to form optically active 2-(trifluoromethyl)propionic acid.[2]
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation reactions
Informações legais
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
BINAP-Ru (II) and BINAP-Rh (I)-catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins without heteroatom-functionalities
Ohta T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 502(1-2), 169-176 (1995)
Preparation of optically active 2-(trifluoromethyl) alkan-1-ols by catalytic asymmetric hydrogenation.
Iseki K, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 69(1), 5-6 (1994)
Artigos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago