Documentos Principais
691496
Sigma-Aldrich
Borane di(tert-butyl)phosphine complex
97%
Sinônimo(s):
(Di-tert-butylphosphine)trihydroboron, Di-tert-butylphosphine compound with borane (1:1), Di-tert-butylphosphine borane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19P · BH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
59-64 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
chave InChI
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)