Documentos Principais
Z759317
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 24, green polyethylene
Sinônimo(s):
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 1.083,00
R$ 1.083,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 1.083,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
R$ 1.083,00
Check Cart for Availability
Materiais
green polyethylene
Junta
joint: 24
embalagem
pkg of 50 ea
Descrição geral
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Keck® Joint Clip standard taper, red, joint size 29
Z150452
Keck® Joint Clip
vibrant-m
Z566616
Buchi Combi-Clip