Documentos Principais
677647
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylphosphine borane
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.543,00
R$ 1.543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.543,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H15P · BH3
Número CAS:
Peso molecular:
131.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.543,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
159-168 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
B.CP(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15P.BH3/c1-6(2,3)7(4)5;/h1-5H3;1H3
chave InChI
MHAGKNYBOOCWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)