Documentos Principais
685119
Sigma-Aldrich
Deoxycholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-24-13C, 7-Deoxycholic acid-24-13C, Desoxycholic acid-24-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC23H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
393.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
171-174 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
chave InChI
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)