Documentos Principais
683930
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylbenzo[b]thiophene
95%
Sinônimo(s):
Benzo[b]thien-2-yltributylstannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32SSn
Número CAS:
Peso molecular:
423.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5637
densidade
1.184 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5S.3C4H9.Sn/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)