Documentos Principais
717703
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene
97%
Sinônimo(s):
1,1′-(2,5-Thiophenediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], 2,5-Bis(tri-n-butylstannyl)thiophene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 415,00
5 G
R$ 1.325,00
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 415,00
5 G
R$ 1.325,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H56SSn2
Número CAS:
Peso molecular:
662.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
densidade
1.201 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C4H2S.6C4H9.2Sn/c1-2-4-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-2H;6*1,3-4H2,2H3;;
chave InChI
ITAZQNRIMIQTDI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE