760137
Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-4,8-dione
97%
Sinônimo(s):
Thieno[2,3-f]benzothiophene-4,8-dione
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
260-265 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccsc2C(=O)c3ccsc13
InChI
1S/C10H4O2S2/c11-7-5-1-3-13-9(5)8(12)6-2-4-14-10(6)7/h1-4H
chave InChI
SIUXRPJYVQQBAF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)