Documentos Principais
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluororesorcinol
97%
Sinônimo(s):
4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5FO2
Número CAS:
Peso molecular:
128.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
96-100 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
chave InChI
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)