Documentos Principais
104361
Sigma-Aldrich
Tetrafluorohydroquinone
95%
Sinônimo(s):
2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1,4-diol, 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluoro-1,4-dihydroquinone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 576,00
R$ 576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 576,00
About This Item
Fórmula linear:
C6F4-1,4-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
182.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
172-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
chave InChI
ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Li Mao et al.
Free radical biology & medicine, 147, 150-158 (2019-12-21)
Penicillamine has been widely-used clinically as a copper-chelating drug for the treatment of copper-overload in Wilson's disease. In this study, we found that penicillamine provided marked protection against cytotoxicity induced by tetrachlorohydroquinone (TCHQ), a major toxic metabolite of the well-known