Documentos Principais
750778
Sigma-Aldrich
2-Bromoresorcinol
95%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1,3-benzenediol, 2-Bromo-1,3-dihydroxybenzene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 595,00
R$ 595,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 595,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 595,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
96-103 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C6H5BrO2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,8-9H
chave InChI
UOLPZAPIFFZLMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3