Documentos Principais
249394
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyjulolidine
96%
Sinônimo(s):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 932,00
5 G
R$ 3.193,00
R$ 932,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 932,00
5 G
R$ 3.193,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
189.25
Beilstein:
1530423
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 932,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
powder or crystals
composição
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
cor
light brown
pf
132-134 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
chave InChI
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.[1]
Aplicação
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)