Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
82-83.5 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to brown
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
chave InChI
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?