Documentos Principais
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene
≥99%
Sinônimo(s):
2,5-Difluorobenzene, p-Difluorobenzene
Selecione um tamanho
25 G
R$ 598,00
100 G
R$ 1.131,00
R$ 598,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 598,00
100 G
R$ 1.131,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F2
Número CAS:
Peso molecular:
114.09
Beilstein:
1904541
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 598,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
88-89 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Organic Semiconductor Synthesis: Synthesis of 6,13-difluoropentacene using 1,4-Difluorobenzene showcases its role in developing high-performance organic semiconductors for electronic devices. This research highlights the compound′s utility in enhancing the efficiency and stability of electronic materials (Tripp and Koert, 2020).
  • Hydrophobicity in Chemical Structures: Research on the progressive hydrophobicity of fluorobenzenes, including 1,4-Difluorobenzene, aids in understanding their interactions in biological and chemical systems, which is crucial for the design of hydrophobic surfaces and materials (Kumar et al., 2019).
  • Molecular Coordination Chemistry: Study on the coordination of arenes and phosphines by charge-separated alkaline earth cations using 1,4-Difluorobenzene, which is pivotal for the development of new coordination compounds with potential applications in catalysis and materials science (Garcia et al., 2018).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)