Documentos
679526
Sigma-Aldrich
QuadraSil® MP
extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
QuadraSil® Mercaptopropyl
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensão da rotulagem
1.0-1.5 mmol/g loading
Aplicação
  • Metal scavenger
  • Used for catalytic Suzuki-Miyaura reaction inhibition by entraining catalytic palladium nanoparticles
Metal scavenger: Pd (with or without phosphines), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg
Informações legais
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3