Documentos Principais
745111
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinônimo(s):
PhosphonicS SEM26
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.415,00
50 G
R$ 4.953,00
R$ 1.415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.415,00
50 G
R$ 4.953,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
R$ 1.415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Extensão da rotulagem
0.7-1.3 mmol/g loading
tamanho de partícula
≥45 μm (95%)
Descrição geral
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica is a mercaptoalkyl functionalized silica with metal scavenging ability.
Aplicação
Silica Supported Metal Scavenger:
Fe(III), Ni(0), Cu(II), Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II), Au(I), Au(III), Hg(II), Pb(II)
Nota de análise
sulfur: detected
Informações legais
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)