538086
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Mercapto-3 functionalized silica gel
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
1.2 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCCS
chave InChI
XVEMJYXZUPRUMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a binding agent in diffusive gradients in thin film (DGT) technique for the determination of labile Hg[1], methylmercury[2] and arsenic (AsIII) concentrations.[3]
- As a heterogeneous support for immobilizing titanocene catalysts for hydrosilylation of 2-phenylpyrroline.[4]
- As a reducing agent for sulfoxide deoxygenation.[5]
- As a metal scavenger for various metals such as Pd, Pt, Cu, Ag and Pb.[6]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?