Documentos Principais
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
5-Methyl-2-furoyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 824,00
R$ 824,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 824,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 824,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
27-31 °C
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
chave InChI
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
196.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)