Documentos Principais
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número do índice EC:
223-861-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.0004 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
430 °C
potência
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
0.7-4.5 % (v/v)
p.e.
158-159 °C/13 hPa
pf
-60 °C
temperatura de transição
flash point 155 °C
solubilidade
0.015 g/L (slow decomposition)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163 °C - closed cup