Documentos
1.15943
Sigma-Aldrich
Azul de metileno (C.I.52015)
for microscopy Certistain®
Sinônimo(s):
Azul de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18ClN3S · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
373.90
Beilstein:
3599847
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116130
Número do índice EC:
200-515-2
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
50 g/L
densidade
1.757 g/cm3 at 22 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
εmax
2250-2750 at 660-665 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Azul de metileno (C.I. 52015) para microscopia Certistain® é um corante seco que é usado em bacteriologia para uma coloração geral e como corante de contraste para o método de Ziehl-Neelsen em material de amostra de origem humana. As bactérias aparecem na cor azul. O corante tem outra aplicação importante em hematologia: O azul de metileno e a eosina são os principais componentes de muitas soluções de coloração e misturas de corantes. Certistain® é a linha de produtos para corantes de alta qualidade selecionados que atendem a todos os requisitos de qualidade para diagnóstico in vitro (IVD) e registro CE. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Teor de corante (espectrofotometricamente): ≥ 82%
Identidade
- Cloreto:
passa no teste
- Espectro UV/VIS: passa no teste
Absorção máxima λ máx (etanol 50%): 660-665 nm
Absortividade específica A 1%/1 cm (λmax; 0,003 g/l; etanol 50%): 2250-2750
Teste por TLC: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): 10%-15%
Adequação para microscopia: passa no teste
Informações legais
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3