Documentos Principais
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.201,00
R$ 2.201,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.201,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98% (HPLC)
R$ 2.201,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)