Documentos Principais
859990
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
98%
Sinônimo(s):
β-D-Glucosamine pentaacetate, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl pentaacetate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.528,00
R$ 2.528,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.528,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23NO10
Número CAS:
Peso molecular:
389.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.528,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]24/D +1.7 to +3.0°, c = 10 in chloroform
pf
186-189 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
chave InChI
OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alicja K Antonczak et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28795-28800 (2009-08-12)
The ability of Escherichia coli to grow on a series of acetylated and glycosylated compounds has been investigated. It is surmised that E. coli maintains low levels of nonspecific esterase activity. This observation may have ramifications for previous reports that