Documentos Principais
514012
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-lactopyranoside
97%
Sinônimo(s):
1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactopyranoside, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-lactose, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl azide, beta-Lactosyl azide
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.836,00
R$ 3.836,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.836,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21N3O10
Número CAS:
Peso molecular:
367.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.836,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +14.8°, c = 1% in DMSO
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
120 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H21N3O10/c13-15-14-11-8(21)7(20)10(4(2-17)23-11)25-12-9(22)6(19)5(18)3(1-16)24-12/h3-12,16-22H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
chave InChI
FJOYNMRZUBUGGP-DCSYEGIMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)