Documentos Principais
405884
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride 3,4,6-triacetate
97%
Sinônimo(s):
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 812,00
5 G
R$ 2.445,00
R$ 812,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 812,00
5 G
R$ 2.445,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20ClNO8
Número CAS:
Peso molecular:
365.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 812,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
pf
>214 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
chave InChI
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)